Print…
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10313-1G PC10313-500MG PC10313-5G
APOSPC10313-1GEA 275 EUR
APOSPC10313-1G APOSPC10313-500MG APOSPC10313-5G
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₄F₅NO₅S
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975121
Número CAS: 663175-93-7