Print…
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10312-1G PC10312-5G
APOSPC10312-1GEA 275 EUR
APOSPC10312-1G APOSPC10312-5G
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₄H₉F₅O₃S
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975134
Número CAS: 885950-41-4