Print…
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(tert-butyl)benzenesulphonate
PC10311-1G PC10311-500MG PC10311-5G
APOSPC10311-1GEA 275 EUR
APOSPC10311-1G APOSPC10311-500MG APOSPC10311-5G
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₆H₁₃F₅O₃S
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975131
Número CAS: 885950-38-9