Print…
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10309-1G PC10309-500MG PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA 275 EUR
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG APOSPC10309-5G
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₄F₆O₃S
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975126
Número CAS: 885950-35-6