Print…
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10306-1G PC10306-500MG PC10306-5G
APOSPC10306-1GEA 275 EUR
APOSPC10306-1G APOSPC10306-500MG APOSPC10306-5G
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulphonate
Fórmula: C₁₉H₇F₈NO₆S
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975150
Número CAS: 886361-29-1