Print…
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 201 EUR
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975152
Número CAS: 886361-33-7