Print…
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10300-1G PC10300-500MG PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA 275 EUR
APOSPC10300-1G APOSPC10300-500MG APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₄F₈O₃S
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975148
Número CAS: 886361-24-6