Print…
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10299-1G PC10299-500MG PC10299-5G
APOSPC10299-1GEA 275 EUR
APOSPC10299-1G APOSPC10299-500MG APOSPC10299-5G
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Fórmula: C₁₆H₇F₅O₃S
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975145
Número CAS: 886361-18-8