Print…
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans-2-(3,5-Difluorophenoxy)cinnamic acid
PC10295-1G PC10295-500MG PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA 533 EUR
APOSPC10295-1G APOSPC10295-500MG APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀F₂O₃
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663813
Número CAS: 886361-03-1