Print…
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10294-1G PC10294-5G
APOSPC10294-1GEA 434 EUR
APOSPC10294-1G APOSPC10294-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3,5-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈F₂O₂
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663812
Número CAS: 886361-01-9