Print…
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-piperazino}-2-propanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10291-1G PC10291-500MG
APOSPC10291-1GEA 924 EUR
APOSPC10291-1G APOSPC10291-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-piperazino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Fórmula: C₁₄H₁₆F₆N₂O
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01871732
Número CAS: 453557-82-9