Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 55.3 EUR
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 186…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173295
Número CAS: 117724-63-7