Print…
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC10286-1G PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA 415 EUR
APOSPC10286-1G APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00140108
Número CAS: 339024-06-5