Print…
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 533 EUR
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Fórmula: C₁₃H₁₀ClF₂NO
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425812
Número CAS: 453557-77-2