Print…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 147 EUR
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01572463
Número CAS: 154590-33-7