Print…
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA 134 EUR
APOSPC10277-1G APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₄H₁₈FNO₄
Ponto de Fusão: 120…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090701
Número CAS: 284493-59-0