Print…
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Phenethylamino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
PC10271-1G PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA 799 EUR
APOSPC10271-1G APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Fórmula: C₁₁H₁₄F₃NO
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001278
Número CAS: 400878-20-8