Print…
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10268-10G PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA 253 EUR
APOSPC10268-10G APOSPC10268-5G
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de Fusão: 151.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 24115-20-6