Print…
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10265-1G PC10265-500MG
APOSPC10265-1GEA 1060 EUR
APOSPC10265-1G APOSPC10265-500MG
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Fórmula: C₂₀H₂₀F₃NO
Peso Molecular: 347.38 g/mol
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425797
Número CAS: 439095-60-0