Print…
Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl ](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydrop
PC10258-1G PC10258-500MG
APOSPC10258-1GEA 799 EUR
APOSPC10258-1G APOSPC10258-500MG
Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl ](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Fórmula: C₁₆H₁₇ClF₃N₃O₃
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568671
Número CAS: 338965-01-8