Print…
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 216 EUR
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01590673
Número CAS: 336879-99-3