Print…
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10248-10G PC10248-1G PC10248-5G
APOSPC10248-10GEA 0 EUR
APOSPC10248-10G APOSPC10248-1G APOSPC10248-5G
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01590675
Número CAS: 336880-01-4