Print…
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10246-250MG PC10246-100MG
APOSPC10246-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC10246-250MG APOSPC10246-100MG
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₀FIN₂O₂
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791218
Número CAS: 959576-71-7