Print…
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10245-1G PC10245-10G PC10245-5G
APOSPC10245-1GEA 40.6 EUR
APOSPC10245-1G APOSPC10245-10G APOSPC10245-5G
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅F₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03012933
Número CAS: 244126-64-5