Print…
Ethyl 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10242-1G PC10242-250MG
APOSPC10242-1GEA 719 EUR
APOSPC10242-1G APOSPC10242-250MG
Ethyl 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₆F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425775
Número CAS: 72850-53-4