Print…
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10238-1G PC10238-500MG
APOSPC10238-1GEA 666 EUR
APOSPC10238-1G APOSPC10238-500MG
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Fórmula: C₁₆H₁₂BrFO₂
Peso Molecular: 335.18 g/mol
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091019
Número CAS: 451485-72-6