Print…
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10234-1G PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA 0 EUR
APOSPC10234-1G APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Fórmula: C₈H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05663790
Número CAS: 23516-79-2