Print…
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 29 EUR
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
Peso Molecular: 372.139 g/mol
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243963
Número CAS: 338422-71-2
UN: 3261
ADR: 8 III