Print…
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10232-1G PC10232-500MG
APOSPC10232-1GEA 666 EUR
APOSPC10232-1G APOSPC10232-500MG
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202782
Número CAS: 318247-30-2