Print…
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10230-1G PC10230-500MG PC10230-5G
APOSPC10230-1GEA 172 EUR
APOSPC10230-1G APOSPC10230-500MG APOSPC10230-5G
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Fórmula: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O
Peso Molecular: 323.1 g/mol
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117811
Número CAS: 76471-06-2