Print…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10229-1G PC10229-250MG
APOSPC10229-1GEA 388 EUR
APOSPC10229-1G APOSPC10229-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
Fórmula: C₈H₇F₃N₄OS
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973722
Número CAS: 886360-63-0