Print…
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 0 EUR
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₀FNO₃S
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04117805
Número CAS: 886360-59-4