Print…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10225-500MG PC10225-5G
APOSPC10225-500MGEA 228 EUR
APOSPC10225-500MG APOSPC10225-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791208
Número CAS: 77458-38-9