Print…
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10224-1G PC10224-500MG PC10224-5G
APOSPC10224-1GEA 172 EUR
APOSPC10224-1G APOSPC10224-500MG APOSPC10224-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₄NO₃
Peso Molecular: 279.19 g/mol
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01366669
Número CAS: 117291-16-4