Print…
Ethyl 2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 402 EUR
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl 2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Fórmula: C₁₇H₁₈F₃NO₃
Peso Molecular: 341.33 g/mol
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425754
Número CAS: 439095-20-2