Print…
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 217 EUR
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₆FNO₄S
Ponto de Fusão: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02736084
Número CAS: 349624-64-2