Print…
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10217-1G PC10217-250MG
APOSPC10217-1GEA 290 EUR
APOSPC10217-1G APOSPC10217-250MG
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₆H₁₂ClFN₂O
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425750
Número CAS: 451485-60-2