Print…
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10214-1G PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA 405 EUR
APOSPC10214-1G APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈F₃N₃O₅
Ponto de Fusão: 189…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05021855
Número CAS: 439095-12-2