Print…
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Acetyl-5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC10213-1G PC10213-500MG
APOSPC10213-1GEA 671 EUR
APOSPC10213-1G APOSPC10213-500MG
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanone
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanone
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117795
Número CAS: 863305-84-4