Print…
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10212-1G PC10212-500MG
APOSPC10212-1GEA 666 EUR
APOSPC10212-1G APOSPC10212-500MG
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Fórmula: C₁₅H₁₀F₃N₅
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791200
Número CAS: 863305-83-3