Print…
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10210-1G PC10210-500MG PC10210-5G
APOSPC10210-1GEA 289 EUR
APOSPC10210-1G APOSPC10210-500MG APOSPC10210-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₇ClFNO₂
Peso Molecular: 273.74 g/mol
Ponto de Fusão: 220…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425740
Número CAS: 451485-55-5