Print…
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
PC10206-1G PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA 799 EUR
APOSPC10206-1G APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Fórmula: C₁₃H₁₀FNO₂
Peso Molecular: 231.23 g/mol
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091015
Número CAS: 449778-79-4