Print…
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10202-1G PC10202-500MG PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA 263 EUR
APOSPC10202-1G APOSPC10202-500MG APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Fórmula: C₁₂H₉FOS
Ponto de Fusão: 119…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200932
Número CAS: 886361-46-2