Print…
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10199-1G PC10199-2.5G
APOSPC10199-1GEA 288 EUR
APOSPC10199-1G APOSPC10199-2.5G
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Fórmula: C₁₂H₁₀F₃NOS
Ponto de Fusão: 120…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791170
Número CAS: 317318-96-0