Print…
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10193-1G PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA 292 EUR
APOSPC10193-1G APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₇FN₂OS
Ponto de Fusão: 147…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091516
Número CAS: 439095-02-0