Print…
5-Amino-2,4-difluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-amino-2,4-difluorophenol
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Fórmula: C₆H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 177 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04973718
Número CAS: 113512-71-3