Print…
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10190-1G PC10190-500MG PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA 275 EUR
APOSPC10190-1G APOSPC10190-500MG APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Fórmula: C₁₆H₁₂ClFO₃
Ponto de Fusão: 177…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091011
Número CAS: 400825-72-1