Print…
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 290 EUR
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.1289 g/mol
Ponto de Fusão: 203…205 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784270
Número CAS: 55805-21-5