Print…
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10189-1G PC10189-500MG PC10189-5G
APOSPC10189-1GEA 405 EUR
APOSPC10189-1G APOSPC10189-500MG APOSPC10189-5G
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀BrFO₃
Peso Molecular: 337.15 g/mol
Ponto de Fusão: 219…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01814603
Número CAS: 449778-69-2