Print…
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzonitrile
PC10188-1G PC10188-500MG PC10188-5G
APOSPC10188-1GEA 172 EUR
APOSPC10188-1G APOSPC10188-500MG APOSPC10188-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Fórmula: C₁₃H₇ClFNO
Peso Molecular: 247.66 g/mol
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01815095
Número CAS: 449778-68-1